Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-arabinose, 99 %
Beskrivelse
D-(-)-Arabinose bruges i dyrkningsmedier til nogle bakterier. Det tjener som en komponent i biopolymerer såsom hemicellulose og pektin. I det syntetiske biologiske laboratorium anvendes det som en reversibel switch for proteinekspression under Pbad-promotoren (dvs. en del af plasmider) i E. coli. Yderligere virker det som en hæmmer af enzymet glucose dehydrogenase. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk mellemprodukt og fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(-)-Arabinose bruges i dyrkningsmedier til nogle bakterier. Det tjener som en komponent i biopolymerer såsom hemicellulose og pektin. I det syntetiske biologiske laboratorium anvendes det som en reversibel switch for proteinekspression under Pbad-promotoren (dvs. en del af plasmider) i E. coli. Yderligere virker det som en hæmmer af enzymet glucose dehydrogenase. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk mellemprodukt og fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D- (-)-Arabinose |
| Smeltepunkt | 154 °C til 158 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 1723079 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −104° (c=10 i vand, 24 timer) |
| Formel vægt | 150.13 |
| Procent renhed | 99% |