Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-arabinose, 99 %
Artikelnummer. 11364529
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364529 10 g 10g
11474153 50 g 50g
11484153 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364529 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10357.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10323-20-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Arabinose bruges i dyrkningsmedier til nogle bakterier. Det tjener som en komponent i biopolymerer såsom hemicellulose og pektin. I det syntetiske biologiske laboratorium anvendes det som en reversibel switch for proteinekspression under Pbad-promotoren (dvs. en del af plasmider) i E. coli. Yderligere virker det som en hæmmer af enzymet glucose dehydrogenase. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk mellemprodukt og fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(-)-Arabinose bruges i dyrkningsmedier til nogle bakterier. Det tjener som en komponent i biopolymerer såsom hemicellulose og pektin. I det syntetiske biologiske laboratorium anvendes det som en reversibel switch for proteinekspression under Pbad-promotoren (dvs. en del af plasmider) i E. coli. Yderligere virker det som en hæmmer af enzymet glucose dehydrogenase. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk mellemprodukt og fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10323-20-3
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00135608
InChI nøgle PYMYPHUHKUWMLA-WDCZJNDASA-N
Synonym d---arabinose, d-arabinose, dl-arabinose, arabinose, d, arabinose,d, 2s,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, unii-f0w6etz4e5, --arabinose, aldehydo-d-arabinose, f0w6etz4e5
PubChem CID 66308
ChEBI CHEBI:46983
IUPAC navn (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL C(C(C(C(C=O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D- (-)-Arabinose
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Mængde 10 g
Beilstein 1723079
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −104° (c=10 in water, 24h)
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%