Få mere at vide
D-Arabinose-5-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Arabinose-5-13C |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2 |
| Formel vægt | 151.0562 |