missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Arabinono-1,4-lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Arabinono-1,4-lactone |
| CAS | 2782-09-4 |
| Molekylær formel | C5H8O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | D-Arabinonic Acid Gamma-lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.11 |
| Formel vægt | 148.0372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?