missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Arabinono-1,4-lactone, TRC

Artikelnummer. 30329558
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30329558 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329558 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7642101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Arabinono-1,4-lactone
CAS 2782-09-4
Molekylær formel C5H8O5
Mængde 1 g
Synonym D-Arabinonic Acid Gamma-lactone
InChI formel InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Formel vægt 148.0372
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.