Få mere at vide
D-Arabinitol, TRC
Artikelnummer. 30346662
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30346662 5 g
1 options
Artikelnummer. 30346662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7356005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Arabitol
CAS 488-82-4
Molekylær formel C5 H12 O5
Mængde 5 g
Synonym Arabinitol, D- (8CI), (+)-Arabitol, D-(+)-Arabitol, D-Arabitol, D-Lyxitol, D-arabino-Pentitol, D-lyxo-Pentitol, NSC 25288
InChI formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)C(O)[C@H](O)CO
IUPAC navn (2R,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0685