Få mere at vide
D-Apiose (~0.9 M in water), TRC
Artikelnummer. 30345304
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30345304 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30345304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA72665025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Apiose
CAS 639-97-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C5H10O5
Mængde 25 mg
Synonym 3-C-(Hydroxymethyl)-D-glycero-tetrose, 3-Hydroxymethyl-D-erythro-tetrose, Apiose
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-4(9)5(10,2-7)3-8/h1,4,7-10H,2-3H2/t4-/m0/s1
SMIL [C@]1([C@H](C(O)OC1)O)(O)CO
IUPAC navn (2R)-2,3,4-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)butanal
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Formel vægt 150.0528
Procent renhed >95
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.9 M