Få mere at vide
R&D Systems™ D-AP5
Beschreibung
Widely used competitive NMDA receptor antagonist. More active form of AP5. Also agonist at quisqualate-sensitized AP6 site where it is less potent than the L-isomer, L-AP5 (Cat. No.0107).
DL Mixture and L-isomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | D-AP5 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 197.13 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.127 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?