Få mere at vide
D(-)-Amygdalinhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10569440 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10569440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 104730050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29883-15-6 | C20H27NO11 | 457.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Amygdalin hydrate
Navn note 95%
CAS 29883-15-6
Smeltepunkt 223.0°C to 226.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H27NO11
MDL nummer MFCD29049822
Mængde 5 g
Beilstein 17, V,8, 118
Merck Index 15, 592
Specifik rotation − 38.50
Synonym amygdalin
Opløselighedsinformation (4% in water) Clear
InChI nøgle XUCIJNAGGSZNQT-ARGBPYSKNA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC(C#N)C3=CC=CC=C3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R)-2-phenyl-2-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 457.43
PubChem CID 66509032
Formel vægt 457.42
Procent renhed 95%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(-)-Amygdalin hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /