Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(+)-Altrose |
| Navn note | 99% |
| CAS | 1990-29-0 |
| Smeltepunkt | 106°C to 108°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| MDL nummer | MFCD00075620 |
| Vis mere |