Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-alfa-tokoferylacetat, 97 %
Product Code. 10341161 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
Unit Size:
1g
Product Code. Mængde Unit Size
10341161 1 g 1g
1 options
Product Code. 10341161 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 421060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 DKK
    309.65 DKK / 1g
    Spare 74.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Add to basket
CAS: 58-95-7 | C31H52O3 | 472,75 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-α-Tocopheryl acetate
Navn note 98%
CAS 58-95-7
Farve Gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C31H52O3
Brydningsindeks 1,4940 til 1,498
MDL nummer MFCD00072042,MFCD00072052
Mængde 1 g
Merck Index 15, 9653
Specifik rotationstilstand +3° (25 °C c=2, i ethanol)
Specifik rotation +3
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
InChI nøgle ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
IUPAC navn 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-ylacetat
Molekylvægt (g/mol) 472.75
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
Formel vægt 472.75
Procent renhed 97%
Fysisk form Viskøs væske