Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-alfa-phenylglycin, 98 %
Artikelnummer. 10163370 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10163370 25 g Plastflaske 25g
10275130 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10163370 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 130630250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 875-74-1 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 875-74-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.16
MDL nummer MFCD00008061
InChI nøgle ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonym d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-α-Phenylglycine
Navn note 98%
Absorbans 0.03 max. (c=6, 1M HCl) at 420nm
Smeltepunkt 302°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel C6H5CH(NH2)CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 14, 460
Merck Index 15, 7402
Specifik rotation −151° to −161° (20°C, 589nm) (c=5, 1M HCl)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3g/100mL. Other solubilities: soluble in aq.sol. of inorg. solvents and alkalies,practically insoluble in alcohol
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver