Få mere at vide
D(+)-alpha-Methylbenzylamine, 99+%, (99% ee)
Artikelnummer. p-3737200 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10488680
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3886-69-9 | C8H11N | 121.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-69-9
Molekylær formel C8H11N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
MDL nummer MFCD00064405
InChI nøgle RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
PubChem CID 643189
ChEBI CHEBI:35322
IUPAC navn (1R)-1-phenylethanamin
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-α-Methylbenzylamine
Smeltepunkt -10°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 184°C to 186°C
Flammepunkt 75°C
Enantiomert overskud > 98.5%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)NH2
Brydningsindeks 1.5250 to 1.527
Mængde 25 g
Beilstein 12, 1092
Fieser 01,838; 02,271; 03,199; 05,441; 06,457; 07,393; 09,363; 11,411; 12,319; 13,185; 14,257
Merck Index 14, 6026
Specifik vægtfylde 0.95
Specifik rotation (20°C, 589nm)%gt; +37° (neat), (20°C, 589nm) typically%gt; +39°
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formel vægt 121.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • D(+)-a-Methylbenzylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.