Få mere at vide
D-Alpha-Methyl DOPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-a-Methyl DOPA |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1 |
| Formel vægt | 211.0845 |