Få mere at vide
D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31029778
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31029778 100 mg -
31021773 1 g 1g
31018114 5 g -
31018826 250 mg -
31021697 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31029778 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD123298100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-alpha-Hydroxyglutaric Acid Disodium
CAS 103404-90-6
Molekylær formel C5H6Na2O5
MDL nummer MFCD00069573
Mængde 100 mg
SMIL O=C([O-])[C@H](O)CCC([O-])=O.[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 192.08
Procent renhed 95%