missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Allose, TRC

Artikelnummer. 30179556
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179556 1 g
30179276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5480051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2595-97-3
Molekylær formel C6 H12 O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Synonym (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanol, D-Allose
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-(+)-Allose
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5-,6+/m0/s1
Formel vægt 180.0634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.