Få mere at vide
D-Allose-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Allose-13C |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-/m1/s1/i6+1 |
| Formel vægt | 180.059 |