missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Allocystathionine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Allocystathionine |
| CAS | 2998-83-6 |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | D-Homocysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)-, (R)- (9CI), Allocystathionine, D- (8CI), (-)-Allocystathionine, D-Allocystathionine, S-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-D-homocysteine, (2R)-2-Amino-4-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m1/s1 |
| SMIL | N[C@H](CCSC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.26 |
| Formel vægt | 222.0674 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?