missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Allocystathionine, TRC

Artikelnummer. 30313020
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313020 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54612510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Allocystathionine
CAS 2998-83-6
Molekylær formel C7 H14 N2 O4 S
Mængde 10 mg
Synonym D-Homocysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)-, (R)- (9CI), Allocystathionine, D- (8CI), (-)-Allocystathionine, D-Allocystathionine, S-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-D-homocysteine, (2R)-2-Amino-4-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m1/s1
SMIL N[C@H](CCSC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Formel vægt 222.0674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.