missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Allocystathionine, TRC

Artikelnummer. 30309332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30309332 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30309332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5461255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Allocystathionine
CAS 2998-83-6
Molekylær formel C7 H14 N2 O4 S
Mængde 5 mg
Synonym D-Homocysteine, S-(2-amino-2-carboxyethyl)-, (R)- (9CI), Allocystathionine, D- (8CI), (-)-Allocystathionine, D-Allocystathionine, S-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-D-homocysteine, (2R)-2-Amino-4-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]thio]butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m1/s1
SMIL N[C@H](CCSC[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]sulfanylbutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.26
Formel vægt 222.0674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.