Få mere at vide
D-allo-Threonin, TRC
Artikelnummer. 30317304
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30317304 5 g
1 options
Artikelnummer. 30317304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5485405G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-allo-Threonine
CAS 24830-94-2
Molekylær formel C4 H9 N O3
Mængde 5 g
Synonym D-Allothreonine, Allothreonine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2R,3R)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic acid, (2R,3R)-Allothreonine, (R)-Allothreonine, (R)-allo-Threonine, D-allo-Threonine, NSC 206267, allo-D-Threonine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Formel vægt 119.0582