Få mere at vide
D-allo-Threonin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D-allo-Threonine |
| CAS | 24830-94-2 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | D-Allothreonine, Allothreonine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2R,3R)-3-Hydroxy-2-aminobutanoic acid, (2R,3R)-Allothreonine, (R)-Allothreonine, (R)-allo-Threonine, D-allo-Threonine, NSC 206267, allo-D-Threonine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0582 |