Få mere at vide
D-allo-threonin, 99%
Artikelnummer. 15423597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423597 250 mg 250mg
11456090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27050.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.00 DKK
    960.65 DKK / 250mg
    Spare 212.35 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24830-94-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
De findes som bestanddele af en voksende gruppe af biologisk aktive peptider. Stereokontrollerede synteser af chirale og racemiske nøglemellemprodukter til thienamycin fra d-allo-threonin og trans-crotonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
De findes som bestanddele af en voksende gruppe af biologisk aktive peptider. Stereokontrollerede synteser af chirale og racemiske nøglemellemprodukter til thienamycin fra d-allo-threonin og trans-crotonsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24830-94-2
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00004526
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-allo-threonine, d-allothreonine, h-d-allo-thr-oh, d--allo-threonine, r-allothreonine, 2r,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, 2r,3r-allothreonine, r-allo-threonine, dl-allo-threonine, allothreonine, d
PubChem CID 90624
ChEBI CHEBI:32826
IUPAC navn (2R,3R)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-allo-Threonine
Smeltepunkt 268 °C (dekomponering)
Beilstein 1721644
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 250 mg
Formel vægt 119.12
Optisk rotation −8,7° (c=2 i vand)
Procent renhed 99%