Få mere at vide
D-allo-Threonin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
De findes som bestanddele af en voksende gruppe af biologisk aktive peptider. Stereokontrollerede synteser af chirale og racemiske nøglemellemprodukter til thienamycin fra d-allo-threonin og trans-crotonsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
De findes som bestanddele af en voksende gruppe af biologisk aktive peptider. Stereokontrollerede synteser af chirale og racemiske nøglemellemprodukter til thienamycin fra d-allo-threonin og trans-crotonsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-allo-Threonine |
| Smeltepunkt | 268°C (decomposition) |
| Beilstein | 1721644 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 119.12 |
| Optisk rotation | −8.7° (c=2 in Water) |
| Procent renhed | 99% |