Få mere at vide
D-allo-Isoleucine, TRC
Artikelnummer. 30392924
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30392924 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30392924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI82225810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-allo-Isoleucine
CAS 1509-35-9
Molekylær formel C6H13NO2
Mængde 10 mg
Synonym D-Alloisoleucine, Alloisoleucine, D- (8CI), (2R,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2R,3S)-3-Methyl-2-aminopentanoic acid, D-(-)-Alloisoleucine, D-allo-Isoleucine, threo-D-Isoleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2R,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946