Få mere at vide
D-allo-Isoleucin, 97%
Artikelnummer. 11476350
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476350 5 g 5g
15473627 250 mg 250mg
11466350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27189.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 1509-35-9 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1509-35-9
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00066445
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Synonym d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
IUPAC navn (2R,3S)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-allo-Isoleucine
Smeltepunkt ∽285 °C (dekomponering)
Beilstein 1721794
Mængde 5 g
Formel vægt 131.18
Optisk rotation −37° (c=1 i 5 N HCl)
Procent renhed 97%