Få mere at vide
D-Alanine, TRC
Artikelnummer. 30179372
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179372 250 g
30179211 25 g
30179314 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179372 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA480995250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338-69-2
Molekylær formel C3 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Synonym D-Alanine, (2R)-2-(Amino)propanoic Acid, (R)-2-Aminopropanoic Acid, (R)-Alanine, 2: PN: RU2506269 PAGE: 13 Claimed Sequence, Ba 2776, D(-)-α-Alanine, D-(-)-Alanine, D-α-Alanine, NSC 158286
IUPAC navn (2R)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Mængde 250 g
Formel vægt 89.0477