Få mere at vide
D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15486338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486338 5 g 5g
15476338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59898.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59531-86-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59531-86-1
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00077087
InChI nøgle WIQIWPPQGWGVHD-NUBCRITNSA-N
Synonym d-alanine tert-butyl ester hydrochloride, h-d-ala-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, r-2-aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, tert-butyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, r-alanine t-butyl ester hcl, d-alanine tert-butyl ester hcl, d-alanine t-butyl ester hydrochloride, d-alanine-otbu hcl, d-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 16211919
IUPAC navn tert-butyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C(=O)OC(C)(C)C)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Beilstein 5763077
Mængde 5 g
Formel vægt 181.66
Optisk rotation −1.4° (c=2 in Ethanol)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%