Få mere at vide
D-Alanin Methylester Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30309330
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30309330 10 g
1 options
Artikelnummer. 30309330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA48100510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 14316-06-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Mængde 10 g
Synonym (R)-1-(Methoxycarbonyl)ethylamine Hydrochloride, (R)-2-Amino-propionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (R)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (R)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl D-Alaninate Hydrochloride, NSC 523192
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m1./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@@H](C)N
IUPAC navn methyl(2R)-2-aminopropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 139.58
Formel vægt 139.04