Få mere at vide
D-Alanine methyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 10535470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10535470 5 g Glasflaske 5g
10535660 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435320050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14316-06-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00066141
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
IUPAC navn methyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 60.4°C to 62.1°C
Farve Hvid
Elementær analyse 33.56 to 35.28% C, 9.78 to 10.28% N
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand - 12.50 (19.00°C +/-2.5,c=2,MeOH)
Specifik rotation -12.5
Formel vægt 139.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver