Få mere at vide
D-Alanin methylesterhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15438988
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438988 100 g 100g
15418988 5 g 5g
15428988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62472.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 14316-06-4 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
D-alanin methylester hydrochlorid anvendes som byggesten til fremstilling af peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Alanin methylester hydrochlorid anvendes som byggesten til fremstilling af peptider.
Opløselighed
Opløseligt i vand 100 mg/ml.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14316-06-4
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00066141
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-alanine methyl ester hydrochloride, methyl d-alaninate hydrochloride, h-d-ala-ome.hcl, methyl d-alaninate hcl, methyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-ome hcl, r-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, d-alanine methylester hydrochloride, d-alanine, methyl ester, hydrochloride, pubchem10885
PubChem CID 11182647
IUPAC navn methyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 108 °C til 110 °C
Farve Hvid
Beilstein 4235975
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 100 mg/ml.
Mængde 100 g
Formel vægt 139.58
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver