Få mere at vide
D-Alanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16420518 5 g
1 options
Artikelnummer. 16420518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY41700
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress D-Alanine is a weak GlyR (inhibitory glycine receptor) and PMBA agonist, with an EC50 of 9 mM for GlyR.
D-Alanine is a weak GlyR (inhibitory glycine receptor) and PMBA agonist, with an EC50 of 9 mM for GlyR.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine
CAS 338-69-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H7NO2
Synonym (R)-Alanine Ba 2776 D-α-Alanine
Opløselighedsinformation H2O : 120 mg/mL (1346.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL N[C@@H](C(O)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 5 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism