missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
D-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Alanine Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39613-92-8 |
| Molekylær formel | C6H14ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | D-Alanine 1-Methylethyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)9-6(8)5(3)7;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1 |
| SMIL | N[C@H](C)C(OC(C)C)=O.Cl |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2R)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.63 |
| Formel vægt | 167.0713 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?