Få mere at vide
D-Alaninethylester hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15439268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439268 25 g 25g
15429268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62791.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
CAS: 6331-09-5 | C8H19NO2 | 161,25 g/mol
D-alaninethylesterhydrochlorid anvendes som organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Alanine ethylester hydrochlorid anvendes som organisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6331-09-5
MDL nummer MFCD00190725
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Molekylær formel C8H19NO2
Synonym 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
InChI nøgle GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(CCCN)OCC
IUPAC navn 4,4-diethoxybutan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 161.25
Mængde 25 g
PubChem CID 80672
Formel vægt 153.61
Procent renhed 95%