Få mere at vide
D-Alaninethylester hydrochlorid, 95%
Artikelnummer. 15429268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429268 5 g 5g
15439268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62791.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 6331-09-5 | C8H19NO2 | 161,25 g/mol
D-alaninethylesterhydrochlorid anvendes som organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Alanine ethylester hydrochlorid anvendes som organisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6331-09-5
MDL nummer MFCD00190725
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Molekylær formel C5H11ClNO2
Synonym d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride
InChI nøgle CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCOC(=O)C(C)N.Cl
IUPAC navn ethyl-(2R)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 152.60
Mængde 5 g
PubChem CID 10236019
Formel vægt 153.61
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.