Få mere at vide
D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448918
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448918 25 g 25g
15438918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62412.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41036-32-2
Molekylær formel C17H21NO5S
Molekylvægt (g/mol) 351.42
MDL nummer MFCD00039092
InChI nøgle NWOPHJSSBMABBD-DDWIOCJRSA-N
Synonym h-d-ala-obzl.tosoh, d-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, d-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, d-alanine benzyl ester tosylate, h-d-ala-obzl p-tosylate, h-d-ala-obzl.tos-oh, o-benzyl-d-alanine toluene-p-sulphonate, r-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2r-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate, d-ala-obzltosoh
PubChem CID 2802425
IUPAC navn 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl (2R)-2-aminopropanoate
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.C[C@@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Mængde 25 g
Formel vægt 351.42
Procent renhed 98%