Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 11483923
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483923 5 g 5g
11493923 25 g 25g
11403933 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483923 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10231.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.92 DKK
    326.65 DKK / 5g
    Spare 77.27 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
D-Alanin er essentielt for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Alanin er afgørende for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Opløselighed
Opløseligt i vand (155 mg/ml ved 20 °C), ethanol (lidt) og pyridin (lidt). Uopløseligt i ether og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338-69-2
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00008077
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
IUPAC navn (2R)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine
Smeltepunkt ∼295 °C (dekomponering)
Beilstein 1720249
Merck Index 14,204
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (155 mg/ml ved 20 °C), ethanol (let) og pyridin (let). Uopløseligt i æter og acetone.
Mængde 5 g
Formel vægt 89.09
Optisk rotation −14° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhed 99%