Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99 %
Description
D-Alanin er essentielt for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-Alanin er afgørende for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Opløselighed
Opløseligt i vand (155 mg/ml ved 20 °C), ethanol (lidt) og pyridin (lidt). Uopløseligt i ether og acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | D-Alanine |
| Smeltepunkt | ∼295°C (decomposition) |
| Beilstein | 1720249 |
| Merck Index | 14,204 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone. |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 89.09 |
| Optisk rotation | −14° (c=5 in 5N HCl) |
| Procent renhed | 99% |