Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99+%
Artikelnummer. 10551621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10551621 5 g Glasflaske 5g
10561621 25 g Glasflaske 25g
11329711 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551621 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172080050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 338-69-2 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338-69-2
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00008077
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
IUPAC navn (2R)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alanine
Smeltepunkt 278,0 °C til 282,0 °C
Arsen (As) 2 ppm maks. (As2O3)
Farve Hvid
Chlorid 0,1% maks.
Tungmetaller (som Pb) 10 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 3 timer)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(NH2)CO2H
Specifik rotation −14.50
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Sulfat aske 0,2% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 155 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter og organiske opløsningsmidler
Mængde 5 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller