Få mere at vide
D-Alanine-3,3,3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Alanine-3,3,3-d3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 92.0665 |