Få mere at vide
D-Alanine-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Alanine-3,3,3-d3 |
| CAS | 177614-69-6 |
| Molekylær formel | C3 D3 H4 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | D-Alanine-3,3,3-d3 (9 CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-3,3,3-trideuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.1117 |
| Formel vægt | 92.0665 g/mol |
| Vis mere |