Få mere at vide
D-Alanine-2-d1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Alanine-2-D |
| CAS | 56595-54-1 |
| Molekylær formel | C3 D H6 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | D-Alanine-2-d (9CI, ACI), (2R)-2-Amino-2-deuteriopropanoic acid, D-(α2H)Alanine, (2R)-2-Aminopropanoic-2-d acid, D-Alanine-2-D, D-[2-2H1]Alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2D |
| SMIL | [2H][C@](C)(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-amino-2-deuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.0993 |
| Formel vægt | 90.054 |