Få mere at vide
D-Alanine-2,3,3,3-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Alanine-2,3,3,3-D4 |
| CAS | 1202063-27-1 |
| Molekylær formel | C3 D4 H3 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | D-Alanine-2,3,3,3-d4 (ACI), (R)-2-Amino-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid, D-Alanine-2,3,3,3-D4, D-Alanine-d4, (2 R)-2-Aminopropanoic-2,3,3,3-d4 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1D3,2 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2 R)-2-amino-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.1178 |
| Formel vægt | 93.0728 g/mol |
| Vis mere |