Få mere at vide
D-Alaninamide hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490269
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490269 5 g 5g
15480269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63535.06
Request Bulk or Custom Format
D-Alaninamidhydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser D-Alaninamid hydrochlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter,
agrokemikalier.
Opløselighed Opløselig i 1% eddikesyre og vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71810-97-4
Molekylær formel C3H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 124.568
MDL nummer MFCD00039093
InChI nøgle FIAINKIUSZGVGX-HSHFZTNMSA-N
Synonym r-2-aminopropanamide hydrochloride, d-alaninamide hydrochloride, 2r-2-aminopropanamide hydrochloride, h-d-ala-nh2.hcl, d-alanine amide hydrochloride, propanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2r, souhmxhaa fjax@, pubchem12667, h-d-ala-nh2 hcl, d-ala-nh2 hcl
PubChem CID 2775814
IUPAC navn (2R)-2-aminopropanamid;hydrochlorid
SMIL CC(C(=O)N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Alaninamide hydrochloride
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in 1% acetic acid and water.
Mængde 5 g
Formel vægt 124.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver