Få mere at vide
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin
Artikelnummer. 16454987
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16454987 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16454987 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0098
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress [D-Ala2]leucine-enkephalin, a delta opioid agonist, is a degradation resistant long-acting Leu-enkephalin.
Tekniske data
Renhed 99.19%
CAS 64963-01-5
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 569.65 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 50 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (87.77 mM∣Need ultrasonic)