missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

D-Abequose, TRC

Artikelnummer. 30179337
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179337 10 mg -
30179133 25 mg -
30179589 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA01020510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56816-60-5
Molekylær formel C6 H12 O4
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym Abequose (6CI), 3,6-Dideoxy-D-xylo-hexose;
IUPAC navn (2R,4R,5R)-2,4,5-trihydroxyhexanal
SMIL C[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@H](O)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D-Abequose
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O4/c1-4(8)6(10)2-5(9)3-7/h3-6,8-10H,2H2,1H3/t4-,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 148.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.