Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
Product Code. 12987197
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
12.5μ L
30μ l
100μ l
220μ L
250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Emballage:
10 x 384 spidser
20 x 384 spidser
20 x 96 spidser
Unit Size:
Pakke med 1920
Pakke med 3840
Pakke med 7680
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Sterilitet Filtreret Emballage Unit Size
12987197 100μ l Ikke steril Ikke-filtreret 20 x 384 spidser Pakke med 7680
10089982 12.5μ L Ikke steril Ikke-filtreret 10 x 384 spidser Pakke med 3840
10794434 12.5μ L Steril Ikke-filtreret 10 x 384 spidser Pakke med 3840
10592285 30μ l Steril Ikke-filtreret 20 x 384 spidser Pakke med 7680
10502295 30μ l Steril Filtreret 20 x 384 spidser Pakke med 7680
10283293 100μ l Ikke steril Ikke-filtreret 10 x 384 spidser Pakke med 3840
11719048 100μ l Steril Ikke-filtreret 20 x 384 spidser Pakke med 7680
10203443 100μ l Steril Filtreret 20 x 384 spidser Pakke med 7680
10573625 100μ l Ikke steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
11567459 100μ l Steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
11577459 100μ l Steril Filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
11507479 30μ l Ikke steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10572285 30μ l Steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10532865 30μ l Steril Filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10541715 30μ l Ikke steril Ikke-filtreret 10 x 384 spidser Pakke med 3840
10485953 220μ L Ikke steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10495953 250μ L Steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10101633 220μ L Steril Filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10747314 30μ l Ikke steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10171393 100μ l Steril - 10 x 384 spidser Pakke med 3840
12917207 30μ l Steril Ikke-filtreret 20 x 96 spidser Pakke med 1920
10355073 30μ l Ikke steril Ikke-filtreret 20 x 384 spidser Pakke med 7680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 12987197 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 5326
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13630.00 DKK
    13392.42 DKK / Pakke med 7680
    Spare 237.58 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Add to basket
Opnå ultimativ ydeevne inden for automatiseret pipettering med disse spidser - overlegen kvalitet med fleksibiliteten til at vælge spidser til enhver applikation.
Udfør pipettering mere effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettespidser, til brug med Matrix SerialMate™ Pipetter. I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T.'s™ er pakket i stive engangsmagasiner og forsegles på pipetteringshovederne ved at blive presset mod en silikonepude. Denne definitive forsegling minimerer volumenforskydning, sikrer spidsens rethed og muliggør ensartet dispensering for forbedret brøndadgang. En lille indvendig åbning giver dannelse af små dråber, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
Funktioner:
  • Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene
  • Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention
  • Lille indvendig spidsåbning giver bedre dannelse af små dråber
  • Sterile, sterilfiltrerede, bredborede og forlængede spidser er tilgængelige
  • Spidserne inspiceres grundigt for korrekt dannelse og rethed
  • Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen
  • Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, hvilket kan forårsage skade eller forurening
Inkluderer: 20 magasiner pr. etui
Kompatibel med: Termo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 og PlateMate™ Plus systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) Standard
Certificeringer/compliance ISO 9001 og ISO 13485
Rene krav Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Emballage 20 x 384 spidser
Mængde 7680 tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Produktlinje Matrix