Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetteprodukter
- Pipette tips
- Robotpipettespidser
- Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
Artikelnummer. 10747314| Artikelnummer. | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Filtreret | Emballage | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10747314 | 30μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10089982 | 12.5μ L | Ikke steril | Ikke-filtreret | 10 x 384 spidser | Pakke med 3840 |
| 10794434 | 12.5μ L | Steril | Ikke-filtreret | 10 x 384 spidser | Pakke med 3840 |
| 10592285 | 30μ l | Steril | Ikke-filtreret | 20 x 384 spidser | Pakke med 7680 |
| 10502295 | 30μ l | Steril | Filtreret | 20 x 384 spidser | Pakke med 7680 |
| 10283293 | 100μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 10 x 384 spidser | Pakke med 3840 |
| 12987197 | 100μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 20 x 384 spidser | Pakke med 7680 |
| 11719048 | 100μ l | Steril | Ikke-filtreret | 20 x 384 spidser | Pakke med 7680 |
| 10203443 | 100μ l | Steril | Filtreret | 20 x 384 spidser | Pakke med 7680 |
| 10573625 | 100μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 11567459 | 100μ l | Steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 11577459 | 100μ l | Steril | Filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 11507479 | 30μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10572285 | 30μ l | Steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10532865 | 30μ l | Steril | Filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10541715 | 30μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 10 x 384 spidser | Pakke med 3840 |
| 10485953 | 220μ L | Ikke steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10495953 | 250μ L | Steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10101633 | 220μ L | Steril | Filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10171393 | 100μ l | Steril | - | 10 x 384 spidser | Pakke med 3840 |
| 12917207 | 30μ l | Steril | Ikke-filtreret | 20 x 96 spidser | Pakke med 1920 |
| 10355073 | 30μ l | Ikke steril | Ikke-filtreret | 20 x 384 spidser | Pakke med 7680 |
-
1905.00 DKK
1865.24 DKK / Pakke med 1920
Spare 39.76 DKK
2% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Opnå ultimativ ydeevne inden for automatiseret pipettering med disse spidser - overlegen kvalitet med fleksibiliteten til at vælge spidser til enhver applikation.
Udfør pipettering mere effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettespidser, til brug med Matrix SerialMate™ Pipetter. I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T.'s™ er pakket i stive engangsmagasiner og forsegles på pipetteringshovederne ved at blive presset mod en silikonepude. Denne definitive forsegling minimerer volumenforskydning, sikrer spidsens rethed og muliggør ensartet dispensering for forbedret brøndadgang. En lille indvendig åbning giver dannelse af små dråber, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
- Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene.
- Ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen
- Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention.
- Lille indvendig spidsåbning giver bedre små volumen dråbedannelse, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
- Sterile, sterilfiltrerede, bredborede og forlængede spidser er tilgængelige
- Spidserne inspiceres grundigt for korrekt dannelse og rethed
- Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen.
- Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, som kan forårsage skade eller forurening.
Kompatibel med: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x2, Matrix™ PlateMate™ 2x3, PlateMate™ Plus systemer og Versette .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Tips |
| Volumen (metrisk) | 30μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Emballage | 20 x 96 spidser |
| Mængde | 1920 tips |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Matrix SerialMate |
| Produktlinje | Matrix SerialMate |
| Vis mere Vis mindre |