Få mere at vide
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10355073
Volumen (metrisk):
12.5μ L
30μ l
100μ l
220μ L
250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Emballage:
10 x 384 spidser
20 x 384 spidser
20 x 96 spidser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1920
Pakke med 3840
Pakke med 7680
Artikelnummer. 10355073
Brand: Thermo Scientific™ 5316
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå ultimativ ydeevne inden for automatiseret pipettering med disse spidser - overlegen kvalitet med fleksibiliteten til at vælge spidser til enhver applikation.
Udfør pipettering mere effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettespidser, til brug med Matrix SerialMate™ Pipetter. I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T.'s™ er pakket i stive engangsmagasiner og forsegles på pipetteringshovederne ved at blive presset mod en silikonepude. Denne definitive forsegling minimerer volumenforskydning, sikrer spidsens rethed og muliggør ensartet dispensering for forbedret brøndadgang. En lille indvendig åbning giver dannelse af små dråber, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
Funktioner:
  • Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene
  • Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention
  • Lille indvendig spidsåbning giver bedre dannelse af små dråber
  • Sterile, sterilfiltrerede, bredborede og forlængede spidser er tilgængelige
  • Spidserne inspiceres grundigt for korrekt dannelse og rethed
  • Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering i lav volumen
  • Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, hvilket kan forårsage skade eller forurening
Inkluderer: 20 magasiner pr. etui
Kompatibel med: Epredia™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 og PlateMate™ Plus systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 30μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Emballage 20 x 384 spidser
Mængde 20 Magasiner/Kasse