Få mere at vide
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Tip til engangsautomatiseringsforskning)
Beskrivelse
Opnå ultimativ ydeevne inden for automatiseret pipettering med disse spidser - overlegen kvalitet med fleksibiliteten til at vælge spidser til enhver applikation.
Udfør pipettering mere effektivt med Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Pipettespidser, til brug med Matrix SerialMate™ Pipetter. I modsætning til konventionelle automatiseringstips, D.A.R.T.'s™ er pakket i stive engangsmagasiner og forsegles på pipetteringshovederne ved at blive presset mod en silikonepude. Denne definitive forsegling minimerer volumenforskydning, sikrer spidsens rethed og muliggør ensartet dispensering for forbedret brøndadgang. En lille indvendig åbning giver dannelse af små dråber, hvilket resulterer i optimal nøjagtighed og præcision.
- Designet med trin i kroppen minimerer volumenforskydning og sikrer spidsens rethed for bedre adgang til brøndene.
- Højpolerede forme og kerner sikrer lav væskeretention.
- Lille indvendig spidsåbning giver bedre dannelse af små dråber
- Sterile, sterilfiltrerede, bredborede og forlængede spidser er tilgængelige
- Spidserne inspiceres grundigt for korrekt dannelse og rethed
- Unikt ansigtsforseglingsdesign sikrer ensartet spids-til-spids højde for præcis dispensering med lav volumen.
- Hele samlingen kan hurtigt fjernes og udskiftes, hvilket eliminerer ekstra håndtering af spidserne, som kan forårsage skade eller forurening.
Inkluderer: 20 magasiner pr
Kompatibel med:Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 og PlateMate™ Plus systemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 og ISO 13485 |
| Rene krav | Fri for RNase, DNase, DNA, ATP og endotoksin |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering |
| Emballage | 10 x 384 spidser |
| Mængde | 3840 tips |
| Vis mere |